Learn More
PD 117519, MedChemExpress
Código de producto. 16484216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484216 100 mg 100 miligramos
16475497 5 mg 5 miligramos
16469456 50 mg 50 miligramos
16462758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16484216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100032
MedChemExpress PD 117519 (CI947) is an A2A adenosine agonist which has shown oral antihypertensive activity in pharmacological animal models.
PD 117519 (CI947) is an A2A adenosine agonist which has shown oral antihypertensive activity in pharmacological animal models.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD 117519
CAS 96392-15-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21N5O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo CI947
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (260.82 mM)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N[C@@H]4CCC5=C4C=CC=C5)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 383.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.4
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation