Learn More
PD-1-IN-17, MedChemExpress
Código de producto. 16489806
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16489806 50 mg 50 miligramos
16465987 5 mg 5 miligramos
16462696 25 mg 25 miligramos
16433268 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16489806
Marca: Medchem Express HY101097
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.
PD-1-IN-17 is a programmed cell death-1 (PD-1) inhibitor extracted from patent WO2015033301A1, Compound 12, inhibits 92% splenocyte proliferation at 100 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PD-1-IN-17
Forma física Solid
CAS 1673560-66-1
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H22N6O7
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (333.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](C(O)=O)NC(N[C@H](C1=NN=C([C@@H](N)[C@H](O)C)O1)CCC(N)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 374.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.35
Porcentaje de pureza 95.0%