Learn More
Descrizione
This gene encodes a cell surface membrane protein of the immunoglobulin superfamily. This protein is expressed in pro-B-cells and is thought to play a role in their differentiation. In mice, expression of this gene is induced in the thymus when anti-CD3 antibodies are injected and large numbers of thymocytes undergo apoptosis. Mice deficient for this gene bred on a BALB/c background developed dilated cardiomyopathy and died from congestive heart failure. These studies suggest that this gene product may also be important in T cell function and contribute to the prevention of autoimmune diseases.
Specifica
Specifica
| Antígeno | PD-1/CD279 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 4H4D1 |
| Concentración | 1.21 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | PDCD1 |
| N.º de referencia del gen | Q02242, Q15116 |
| Alias de gen | CD279, hPD 1, hPD l, PD1, PD-1, PD-1/CD279, PDCD1, programmed cell death 1, Protein PD 1, SLEB2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?