Learn More
Micronova™ Cintas de polietileno PCX™
Código de producto. 30694884 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul oscuro
Blanco
Naranja
Transparent
Transparente
Verde oscuro
Anchura (métrico):
19.05 mm
25,4 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 24
paquete de 48
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
30694884 Blanco 50,8 mm paquete de 24
13178485 Azul oscuro 25,4 mm cada uno
13168495 Azul oscuro 50,8 mm cada uno
13178495 Verde oscuro 50,8 mm cada uno
13198485 Naranja 25,4 mm cada uno
30694881 Transparent 19.05 mm paquete de 48
13118495 Transparente 25,4 mm cada uno
13108505 Transparente 50,8 mm cada uno
13138495 Blanco 25,4 mm cada uno
13118505 Blanco 50,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 30694884 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor PCX2WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00€
    878.58€ / paquete de 24
    Ahorro 41.42€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Cintas de polietileno de baja densidad con bajo contenido de halógenos y cloruros lixiviables
  • Opción perfecta para la codificación por colores, el sellado, el etiquetado, el enmascaramiento y otras tareas de sala limpia que requieren cualidades sensibles a la presión
  • Envasadas y procesadas en sala limpia
  • La película de polietileno y el adhesivo acrílico reducen la posibilidad de liberar gases y ofrecen una excelente resistencia química y una buena moldeabilidad
Información de órdenes
  • Disponibles en rollos de 33 m (36 yd) en varios colores y anchos
  • Póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente en 1-800-772-6733 para obtener información sobre colores y anchos adicionales.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Tipo de adhesivo Acrylic
Recubrimiento Polyethylene
Color Blanco
Acabado Medium Gloss
Formato Roll
Material Polyethylene
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de sellado, codificación por colores, etiquetado, creación de lotes y procesamiento de alimentos
Intervalo de temperatura (imperial) 60°F to 80°F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 25.4 mm (36 yd. x 1 in.)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm