missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PCSK9 Monoclonal Antibody (15), Invitrogen™

Código de producto. p-7240556
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17759753 50 μL 50 microlitros
17799543 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17759753 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor MA543397

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Specificity: Human PCSK9

PCSK9 is a proprotein convertase belonging to the proteinase K subfamily of the secretory subtilase family. This protein is synthesized as a soluble zymogen that undergoes autocatalytic intramolecular processing in the endoplasmic reticulum. The protein may function as a proprotein convertase. The protein plays a role in cholesterol homeostasis and may have a role in the differentiation of cortical neurons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno PCSK9
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 15
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica PCSK9
N.º de referencia del gen Q8NBP7
Alias de gen AI415265; AI747682; convertase subtilisin; convertase subtilisin/kexin type 9 preproprotein; FH3; HCHOLA3; hypercholesterolemia; LDLCQ1; NARC1; NARC-1; neural apoptosis regulated convertase 1; neural apoptosis-regulated convertase 1; OTTHUMP00000009833; PC9; PCSK9; Proprotein convertase 9; proprotein convertase PC9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9; PSEC0052; Subtilisin/kexin-like protease PC9
Símbolos de los genes PCSK9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human PCSK9 Protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 255738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.