Learn More
Máquina de PCR PCRmax™ Alpha Cycler 1
Código de producto. 15539952
Change view
Click to view available options
Placa de 384 pocillos
Código de producto.
15539952 Placa de 384 pocillos
1 options
Código de producto. 15539952 Proveedor PCRmax N.º de proveedor 9394500
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El termociclador PCRmax™ Alpha Cycler 1 es una máquina PCR compacta de nivel básico controlada por funciones. El software Alpha Cycler tiene características, como los programas usados recientemente, que permiten a los usuarios acceder rápidamente a los protocolos que se utilizan más y a sus nombres de usuario de inicio de sesión individuales, posee protocolos protegidos y permite a los usuarios’ acceder a los registros de temperatura.
Características
  • Pantalla táctil HD grande y sensible
  • Refrigeración de muestras activas: para una amplificación más nítida y una amplificación no específica mínima
  • Asistente de programa: le permite genera un protocolo específico para su secuencia de cebador, fuente de plantilla y longitud del amplicón en segundos
  • Aplicación Alpha Track App e informes de QRR: seguimiento del progreso de cualquier secuencia de PCR y estado del sistema de forma remota
  • Capacidad de gradiente: permite una optimización de la temperatura simplificada, independientemente del bloque elegido
  • 9Formatos de 6/384 pocillos: flexibilidad para cualquier balanza y necesidades de usuario
  • Conectividad USB e inicio de sesión: inicie sesión en el sistema y haga que cualquier unidad cargue sus valores predeterminados con solo introducir la unidad USB
  • Interfaz de tableta de 7 in con Android: velocidad de núcleo cuádruple y excelente conectividad y experiencia; se elige por su sensibilidad y la capacidad de respuesta, incluso con guantes
  • Opciones de bloque: Formato de 96 o 384 pocillos
  • Máx. Intervalo de gradiente: hasta 29 °C
Especificaciones
  • Velocidad de calentamiento máxima: 3,4 °C por segundo
  • Intervalo de temperatura del bloque: de 10 ° a 100 °C (retención final de 4 °°C)
  • Uniformidad de bloque a 55 °C: ± 0,3 °C
  • Precisión de temperatura a 55 °C: ± 0,25 °C
  • Gradiente: Sí (en todos los formatos)
  • Gradiente mínimo: 1 °C
  • Número máximo de programas almacenados: 1000
  • Ruido máximo del ventilador: De 50 a 55 dB
  • Tipo: 8 elementos Peltier por bloque
  • Temperatura ajustable de la tapa calefactada: de 35 ° a 115 °C o apagado
  • Presión de la tapa calefactada: Ajustables
  • Interfaz de programa: Tableta HD Android
  • Transferencia de datos: puerto USB
  • Rearranque automático en caso de fallo de alimentación: Sí
  • Tensión: De 100 a 230 V, de 50 a 60 Hz
  • Potencia: 450 W
  • Electricidad utilizada en un programa estándar de 2 pasos y 30 ciclos: 0,3 kWh
  • Dimensiones (An × P × Al): 43 x 26 x 20 cm
  • Peso: 11,8kg
Aplicaciones
PCR, clonación, ciclo térmico, NGS, secuenciación