Learn More
Agua para PCR Abnova™
Código de producto. 16072565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1.8 mL
25 x 1.8 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16072565 25 x 1.8 mL paquete de 25
16062565 10 x 1.8 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16072565 Proveedor Abnova N.º de proveedor D0022.25x1.8mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Fabricada y probada para su uso como componente en reacciones de PCR. Validada también para su uso con reacciones de PCR altamente sensibles, incluidas las que tienen conjuntos de primers eubacteriales.
Se almacena en tubos de 2 ml para evitar la fusión y congelación innecesarias de todo el suministro de agua.
Especificaciones
Cantidad 25 x 1.8 mL