Descripción
Realice de forma eficaz aplicaciones con los tubos y placas para PCR Thermo Scientific™, moldeados a partir de polipropileno 100 % virgen.
- Los tubos incorporan paredes finas para una transferencia óptima del calor
- Los tapones se cierran con seguridad para minimizar la evaporación.
- Bordes de pocillo elevados para garantizar un sellado uniforme.
- El embalaje de Thermo Scientific™ PurePak™ reduce la contaminación
- Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógeno
- Transparente, no estéril
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Natural |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Termocicladores |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Abovedado |
| Closure Included | Sí |
| Tipo de producto | Tubos |