Learn More
Microspec™ Tubos de PCR
Description
- Tubos de PCR
- Natural
- Paquete de 1000
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Transparente |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0,2 mL |
| Requisitos de almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Cantidad | 1000 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Forma | Cónicos |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Sin ADNasa | No |
| Show More |