Descripción
- Tiras de polipropileno de 8 y 12 tubos
- Gran variedad de modelos de tapón disponibles
- Compatibles con los principales termocicladores con tapas calefactadas
- Proporcionar un sellado hermético en todos los PCR* ciclistas
- Proteja las muestras de la contaminación cruzada
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Color | Blanco |
| Volumen (métrico) | 0,15 mL |
| Cantidad | Paquete de 120 |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Gorra plana (adjunta) |
| Tipo de producto | Tiras de tubos para PCR |