Learn More
BRAND™ Tiras de tubos de PCR
Código de producto. 11678419 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Rosa
Transparente
Verde
Volumen (métrico):
0,15 mL
0,2 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 120
paquete de 125
paquete de 250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen (métrico) unitSize
11678419 Transparente 0,2 mL paquete de 250
11688419 Blanco 0,15 mL paquete de 120
10789064 Verde 0,2 mL paquete de 125
10478092 Rosa 0,2 mL paquete de 125
11618439 Blanco 0,2 mL paquete de 120
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11678419 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781327
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las paredes con un grosor uniforme y extrafino permiten una transferencia óptima del calor y ciclos más cortos. Las superficies lisas del eje minimizan la adhesión de enzimas y ácidos nucleicos, lo que garantiza que la reacción se lleve a cabo por complet
  • Tiras de polipropileno de 8 y 12 tubos
  • Gran variedad de modelos de tapón disponibles
  • Compatibles con los principales termocicladores con tapas calefactadas
  • Proporcionar un sellado hermético en todos los PCR* ciclistas
  • Proteja las muestras de la contaminación cruzada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Volumen (métrico) 0,2 mL
Cantidad Paquete de 250
Material Polipropileno
Tipo de tapón Tapón abovedado
Tipo de producto Tiras de tubos para PCR