Learn More
Axygen™ Gradillas de almacenamiento para tubos de PCR
Código de producto. 12587857 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo fluorescente
Azul fluorescente, Verde, Rojo, Violeta, Amarillo
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12587857 Amarillo fluorescente paquete de 25
12577857 Azul fluorescente, Verde, Rojo, Violeta, Amarillo paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12587857 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor R96PCRFY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    142.51€ / paquete de 25
    Ahorro 81.49€
    36% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-03-2027
Fabricadas con polipropileno. Corning™ Axygen™ Los racks de almacenamiento de tubos de PCR tienen capacidad para 96 tubos de PCR de 0,2 ml. Incluyen tapa.
Gradilla de polipropileno para tubos de PCR
  • Admite 96 tubos de PCR de 0,2 ml
  • Disponibles en varios colores
  • Se suministran con tapas
  • Cinco gradillas por pack y cinco paquetes por caja. El paquete Spectrum incluye cinco racks de cada color fluorescente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Amarillo fluorescente
Admite Microtubos (0,2 a 0,5 mL)
Material Policarbonato
Posiciones 96
N.º por caja 25/caja
N.° por paquete 5/Paq.
Cantidad 25/caja
Incluye Tapa de policarbonato transparente
Tipo de producto Gradilla para microtubos