Learn More
Brady™ Etiqueta de tubo de PCR para impresoras de transferencia térmica
Código de producto. 16449665
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
16449665 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 16449665 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 198751
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cada etiqueta de tubo de PCR contiene ocho etiquetas perforadas más pequeñas en una sola tira de etiquetas que se pueden aplicar en ocho tubos de PCR en una gradilla.
  • Se puede dividir fácilmente en etiquetas separadas debido a perforaciones
  • Para su uso con impresoras de transferencia térmica
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Conforme con la directiva 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Troquelado
Material Poliéster
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación general, etiquetado de laboratorio
Para utilizar con (equipo) i5100, i6100, i7100, i7500, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm
Repetición horizontal (métrico) 9,5 mm
Etiquetas por fila 8
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196 °C
Modelo THT-289-492-2-WT
N.° por paquete 2000 Etiqueta(s) / Rollo
Cantidad 2000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 9.50 mm (W) x 6.35 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -320 °F a 230 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0,0032 in
Grosor (métrico) 0,081 mm
Repetición vertical (métrico) 12,5 mm
Dimensiones (L x An) 9.50 mm (W) x 6.35 mm (H)
Longitud (imperial) 0,25 in
Anchura (imperial) 0,374 in
Anchura (métrico) 9,5 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 9.50 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 9,5 mm
Altura (imperial) 0,25 in
Altura (métrico) 6,4 mm
Altura del área de impresión (métrico) 6,4 mm
Alternate Part Number THT-289-492-2-WT