Learn More
Brady™ Etiqueta de tubo PCR para impresoras BBP33/i3300/i5300
Descripción
Para foraciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster (B-492) |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Tipo de producto | Etiqueta |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (L x An) | 9.50 mm (W) x 6.35 mm (H) |
| Anchura (imperial) | 9.50 mm |
| Mostrar más |