Descripción
- El diseño pequeño y compacto es apilable, lo que ahorra valioso espacio en el congelador.
- El diseño de la bisagra de la tapa permite que la tapa se asiente a 180 grados.
- La tapa transparente protege las muestras y permite una evaluación rápida del contenido.
- Los números y letras en relieve en los pocillos facilitan la identificación y el seguimiento de las muestras.
- Construcción liviana y duradera para reutilización.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Microtubos (0,2 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | Sí, cuando está vacía |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 0,2 mL tanto individuales como en tiras de 8, así como placas de ensayo de 32 posiciones (8 x 4) |
| Longitud (métrico) | 9.8 cm |
| Mostrar más |