Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 96-well, semi-skirted, flat deck, black lettering, red
Descripción
Las placas de PCR de plataforma plana con semifaldón de 96 pocillos Thermo Scientific™, con letras negras, son compatibles con la mayoría de termocicladores y plataformas ABI, incluidos secuenciadores, sin necesidad de adaptadores. Los plásticos para PCR Thermo Scientific se han diseñado, fabricado y probado para garantizar un rendimiento óptimo de PCR. Las placas tienen un volumen máximo de pocillos de 0,3 ml cuando se utilizan con adhesivo y cierres térmicos
Características de las placas de PCR de plataforma plana con semifaldón de 96 pocillos
Aplicaciones
Características de las placas de PCR de plataforma plana con semifaldón de 96 pocillos
- Compatibles directamente con todos los termocicladores principales, incluidas las plataformas ABI y los secuenciadores sin necesidad de adaptadores.
- Las letras negras facilitan el seguimiento de las muestras
- La plataforma de placas plana facilita el sellado y la manipulación.
- Disponible como SuperPlate, que ofrece 4 veces más rigidez para una mejor manipulación robótica.
- El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación.
- Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima.
- Las versiones de letras negras presentan caracteres alfanuméricos negros para permitir la identificación sencilla de los pocillos.
- Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia.
- Esquina recortada: A12
Aplicaciones
- PCR
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa |
| Envase | 25 placa |
| Color | Rojo |
| Tipo de producto | Microplaca de PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores |
| Estilo de falda | Semi |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,3 ml |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |