Learn More
Thermo Scientific™ PCR Plate, 384-well, standard, green
Código de producto. 10042103
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
10042103 50 placas paquete de 50
1 options
Código de producto. 10042103 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor AB1384G
The Standard Thermo Scientific 384-well plate, green, is compatible with the majority of 384 block PCR and sequencing instruments.
La placa estándar de 384 pocillos Thermo Scientific, de color verde, es compatible con la mayoría de los instrumentos de secuenciación y PCR de bloque de 384 pocillos. Tiene un volumen de pocillo máximo de 40 µl y un volumen de trabajo de 25 µl. Esta placa de 384 pocillos es compatible con todos los termocicladores de bloque principales de 384 pocillos y tiene una esquina recortada en la ubicación A24.
Aspectos destacados de la placa estándar de 384 pocillos Thermo Scientific
• Con faldón completo para su uso con sistemas automatizados
• De color verde para facilitar el seguimiento de las muestras
• Compatible con todos los termocicladores de bloque principales de 384 pocillos
• Volumen máximo de pocillo de 40 µl, Volumen de trabajo de 25 µl
• El diseño de borde elevado alrededor de cada pocillo permite un sellado seguro y protege frente a la evaporación
• Las paredes delgadas y uniformes de los pocillos ofrecen una transferencia de calor uniforme y máxima
• Las placas blancas están optimizadas para qPCR, lo que aumenta la sensibilidad y reduce la variabilidad en la detección de fluorescencia
• Esquina recortada: A24
Aplicaciones
• PCR
• qPCR/PCR en tiempo real
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Color Verde
Tipo de producto Microplaca de PCR
Para utilizar con (equipo) Sistemas de PCR en tiempo real o termocicladores
Estilo de falda Con faldón
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 40 μl
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) 25 μl
Cantidad 50 placas
Velocidad de reacción Estándar
Con reborde Sí