Learn More
Fisher BioReagents™ Mezcla de nucleótidos de PCR
Código de producto. 10163103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μl
1000 μl
Tamaño de la unidad:
1 ml
200 UL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10163103 200 μl 200 UL
10091743 1000 μl 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10163103 Proveedor Fisher BioReagents™ N.º de proveedor BP25652
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Solución de 10 mM premezclada de dATP, dCTP, dGTP y dTTP utilizada para PCR
  • Probado funcionalmente en PCR
  • Alta pureza: >98% trifosfato
  • Se suministra como una solución de 10 mm en agua purificada (pH 7,5)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Líquido
pH 7,5
Contenido y almacenamiento - 20 °C
Concentración 10mM
Pureza >98%
Cantidad 200 μl
Color Incolora
Para utilizar con (aplicación) PCR