Learn More
Invitrogen™ PCR Master Mix Starter Pack
Código de producto. 15545053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 pack
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15545053 1 pack 1 set
1 options
Código de producto. 15545053 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A31021
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se compone de tres mezclas maestras para PCR diferentes para cubrir las necesidades de PCR de rutina, PCR de inicio en caliente y PCR de alta fidelidad.
The PCR Master Mix Starter Pack is composed of three different PCR master mixes for easy evaluation of their suitability for use in your research. These master mixes provide our best DNA polymerases for routine PCR, hot-start PCR, and high-fidelity PCR needs. Thermo Scientific DreamTaq Green PCR Master Mix contains an enhanced Taq DNA polymerase optimized for all standard PCR applications. Invitrogen Platinum II Hot Start PCR Master Mix contains hot-start Taq DNA polymerase for specific, robust, and reliable PCR. Invitrogen SuperFi II PCR Master Mix features superior performance and an error rate 300 times lower than that of Taq. It is an excellent choice for cloning, mutagenesis, and other applications requiring high fidelity.
  • Tres mezclas maestras de PCR diferentes para PCR estándar, de inicio en caliente y de alta fidelidad.
  • Mezcla maestra para PCR DreamTaq PCR Green (2X)
  • ADN polimerasa Platinum II Taq Hot Start
  • Mezcla maestra para PCR Platinum SuperFi
El kit de inicio PCR Enzyme se compone de tres mezclas maestras de PCR diferentes para cubrir las necesidades rutinarias de PCR, PCR de inicio en caliente y PCR de alta fidelidad. La mezcla maestra Thermo Scientific DreamTaq Green PCR es una ADN polimerasa Taq mejorada para todas las aplicaciones de PCR estándar.  La mezcla maestra Invitrogen Platinum Hot Start PCR 2X contiene ADN polimerasa Taq de inicio en caliente para PCR específica, robusta y fiable. Invitrogen ADN Polimerasa Platinum SuperFi es una ADN polimerasa de corrección que combina una fidelidad superior con la tecnología de arranque en caliente de Platinum de confianza para obtener los mejores resultados con la PCR. Con >una fidelidad 100x Taq, la ADN polimerasa Platinum SuperFi es ideal para aplicaciones que se benefician de una precisión de secuencia suprema.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Mezcla maestra de PCR verde DreamTaq (2X) - 200 reacciones
• Mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Platinum II (2X) - 50 reacciones
• Mezcla maestra de PCR Platinum SuperFi II (2X) - 100 reacciones
Polimerasa ADN polimerasa Platinum II Taq Hot Start
Tipo de kit Paquete de inicio de mezcla maestra de PCR
Tipo de producto Paquete de inicio de mezcla maestra de PCR
Cantidad 1 pack
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
N.º de reacciones 100 reacciones (mezcla maestra para PCR Platinum Superfi II Green [2 X]), 200 reacciones (mezcla maestra para PCR DreamTaq Green [2X]), 50 reacciones (mezcla maestra para PCR Platinum II Hot-Start [2X])
Formato de reacción Kit
Material de partida ADN