Learn More
Thermo Scientific™ PCR Master Mix (2X)
Código de producto. 11853913 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
11853913 200 reacciones 200 reacciones
11863913 1000 reacciones 1000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11853913 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K0171
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Optimice la PCR rutinaria con esta DNA polimerasa altamente termoestable.
Se amplificó un gen de una sola copia de 950 bp a partir de ADN genómico humano en un amplio rango de concentraciones de Mg2+.
M - GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder
Taq DNA Polymerase es una ADN polimerasa con elevada termoestabilidad de la bacteria termófila Thermus aquaticus. La enzima cataliza la síntesis 5'→3' del ADN, no presenta actividad exonucleasa 3'→5' (corrección) detectable y posee una baja actividad exonucleasa 5'→3'. Además, la ADN polimerasa Taq muestra actividad desoxinucleotidil transferasa, que suele dar lugar a la incorporación de adeninas adicionales en el extremo 3' de los productos de PCR. La ADN polimerasa recombinante Recombinant Taq DNA Polymerase resulta perfectamente indicada para la PCR estándar de plantillas de 5 kb o más pequeñas.
PCR Master Mix es una solución concentrada 2X de Taq ADN polimerasa, dNTPs y todos los componentes necesarios para una PCR, salvo la plantilla de ADN y los cebadores. Esta fórmula mezclada previamente ahorra tiempo y reduce contaminaciones, ya que se reduce el número de pasos de pipeteo durante la configuración de una PCR. La mezcla se optimiza para obtener una PCR eficiente y reproducible.
Características destacadas
  • Termoestable_ la vida media es superior a 40 min a 95 °C
  • Genera productos de PCR con salientes de 3'-dA
  • Se suministra con dos tampones: tampón de Taq 10X con KCl y tampón de Taq 10X con (NH4)2SO4. Este último permite llevar a cabo la PCR con una amplia gama de concentraciones de magnesio y disminuye el cebado inespecífico
  • Incorpora nucleótidos modificados (por ejemplo, nucleótidos marcados con biotina, digoxigenina y fluorescencia)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene:
• 4 mezclas maestras de PCR de 1,25 ml (2X), que incluyen:
— ADN polimerasa Taq (0,05 U/μl),
— tampón de reacción,
— 4 mM de MgCl2 y
— 0,4 mM de cada dNTP
• 4 × 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacenar a - 20 °C.
GC-Rich PCR Performance Bajo
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Tipo de producto PCR Master Mix (2X)
Cantidad 200 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Standard PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente No
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Material de partida ADN