Learn More
Erlab Campana PCR - Ventilada - Lys 700
Código de producto. 17846334 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cabina de flujo laminar
Código de producto. Tipo de producto
17846334 Cabina de flujo laminar
1 options
Código de producto. 17846334 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORLYS19802
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6780.00€
    6307.00€ / paquete de 1
    Ahorro 473.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Entrega ISO Aire limpio de clase 5 con filtración HEPA H14, descontaminación UV y diseño ergonómico para absoluta precisión y seguridad.
  • Campana PCR ventilada Lys
  • Modelo: 700
  • Protección proporcionada: ISO Clase 5, según la norma NF EN ISO 14644 ; Filtros HEPA H14 - 99,995% MPPS (norma EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 770 x 685 x 960 mm
  • Caudal de aire: 450 m3/h
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 300 W
  • Inclinación de la ventana de fuentes: 25°
  • Laterales y paneles frontales: Vidrio laminado
  • Espacio de trabajo y superficie de trabajo: Acero inoxidable 304 L cepillado
  • Descontaminación UV germicida
  • Panel de cierre
  • Tomas de corriente eléctricas: 2 tomas de corriente eléctricas con tapa protectora
  • Estante
  • Temporizador de ciclo UV
  • Base ajustable, con o sin ruedas
Especificaciones
Material de la cámara Acero inoxidable
Tipo de producto Cabina de flujo laminar
Nivel de ruido 60 dBA
Salidas 2
Consumo de energía 240 W
Tomas 2