Learn More
Erlab Campana PCR - Sin ventilación - Lys 900
Código de producto. 18883500 Tienda Erlab Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Campana extractora
Código de producto. Tipo de producto
18883500 Campana extractora
1 options
Código de producto. 18883500 Proveedor Erlab N.º de proveedor NORLYS19803
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5920.00€
    5506.00€ / paquete de 1
    Ahorro 414.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Asegura ISO Pureza clase 5 con filtración HEPA H14, descontaminación UV y un espacio de trabajo ergonómico de acero inoxidable para mayor seguridad y comodidad.
  • Campana PCR Lys no ventilada
  • Modelo: 900
  • Protección proporcionada: ISO Clase 5, según la norma NF EN ISO 14644 ; Filtros HEPA H14 - 99,995% MPPS (norma EN 1822-1:2019)
  • Dimensiones: 975 x 695 x 800 mm
  • Voltaje/Frecuencia: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Consumo de energía: 130 W
  • Inclinación de la ventana delantera: 25°
  • Laterales y paneles frontales: Vidrio laminado
  • Espacio de trabajo y superficie de trabajo: Acero inoxidable 304 L cepillado
  • Descontaminación UV germicida
  • Panel de cierre
  • Tomas de corriente eléctricas: 2 tomas de corriente eléctricas con tapa protectora
  • Estante
  • Temporizador de ciclo UV
  • Base ajustable, con o sin ruedas
Especificaciones
Tipo de producto Campana extractora
Recubrimiento Polvo
Tipo de filtro Sin filtrar
Tipo de iluminación LED
Material Acero pintado