Learn More
Eppendorf™ Enfriador para PCR
Código de producto. 10275091 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Azul, Rosa
Rosa
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10275091 Rosa cada uno
10192281 Azul cada uno
10013051 Azul, Rosa 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10275091 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 3881000023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.85€
    66.80€ / paquete de 1
    Ahorro 5.05€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una solución innovadora para proteger, transportar y almacenar muestras delicadas y para detener reacciones de forma segura.
  • Mantiene una temperatura de muestra de 0 °C durante más de una hora y luego cambia de color cuando la temperatura supera los 7 °C.
  • Superior a un baño de hielo, resulta fácil de manejar, ahorra espacio y está libre de contaminación, por lo que es la preparación perfecta para reacciones de PCR
  • La temperatura de tubos individuales se indica mediante el color de los calibres individuales
  • Se evita la congelación de las muestras mediante el contorno cónico especialmente diseñado
  • Agregado de refrigeración en el formato universal de 96 pocillos para tubos de PCR de 0,2 ml y 0,5 ml, para tiras de tubos, placas y tubos individuales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Configuración de la reacción de la PCR
Tipo de producto Refrigerador para PCR
Color Rosa
Capacidad (métrico) 0,2 ml
Admite 96