Includes
Placas de PCR de 96 pocillos, láminas de sellado para PCR
Placas transparentes para PCR/qPCR de primera calidad
- 96 pocillos
- Con faldón, sin faldón o con semifaldón
- Perfil de borde bajo, estándar o elevado
- Con pared ultradelgada para una transferencia térmica rápida y constante
- Sin ADNasa, ADN, ARNasa ni endotoxinas
- Sin deformaciones ni flexiones, apta para automatización
- Altamente transparente para qPCR
- Presionar para sellar
- Lengüetas prácticas en los extremos
- Sin molestos restos de adhesivo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placas para PCR sin faldón |
| Cantidad | 50/paq. |
| N.° de pocillos | 96 |
| Formato | 96 pocillos |
| Tipo de producto | Paquete combinado de PCR |