Descripción
- Menos residuos que las gradillas desechables.
- Las bandejas de recarga se pueden esterilizar en autoclave hasta 121 °C, en el embalaje y sin lámina para su uso posterior.
- El sistema de recarga, en función del tamaño de la punta, se envasa como de doble cara o en forma de pila.
- Disponible en grados de pureza de calidad Eppendorf y limpieza de PCR.
- Bandejas codificadas por colores para una sencilla identificación de volúmenes y pipetas.
Especificaciones
Especificaciones
| Volumen (métrico) | De 0,1 a 10 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Color | Natural |
| Color de gradilla | Gris oscuro |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Longitud (métrico) | 34 mm |
| Declaraciones de limpieza | Limpio para PCR |
| Envase | Recargas |
| Cantidad | 960 puntas (10 bandejas x 96 puntas) |
| Código de color | Gris oscuro |
| Mostrar más |