Learn More
Eppendorf™ Tubos para centrífuga incoloros con bloqueo de seguridad aptos para PCR
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10398031 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1,5 mL
2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10398031 1,5 mL paquete de 1000
10318661 0,5 ml paquete de 500
10073321 2 ml paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10398031 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030123328
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proteja sus muestras con estos tubos para centrífuga. Los tubos para centrífuga con bloqueo de seguridad incoloros aptos para PCR Eppendorf™ incorporan una tapa Eppendorf Safe-Lock con bisagra para ofrecer una protección excelente contra la apertura accidental durante la incubación y el almacenamiento.
Protect your samples with these centrifuge tubes. Eppendorf™ PCR Clean Colorless Safe-Lock Centrifuge Tubes feature a hinged Eppendorf Safe–Lock lid for outstanding protection against unintentional opening during incubation and storage.
  • El polipropileno proporciona una alta resistencia a productos químicos, tensión mecánica y temperaturas extremas
  • Fabricados sin el uso de agentes deslizantes, plastificantes ni biocidas: sustancias que han demostrado filtrarse de los consumibles de plástico a la muestra y afectar negativamente a los resultados del bioensayo.
  • g-Safe™: Ofrecen una excelente estabilidad de centrifugación de hasta 30 000 × g que evita la pérdida de muestras debido a roturas de tubos y proporciona seguridad adicional cuando se trabaja con muestras peligrosas.
  • Sellado con tapa preciso para reducir al mínimo las tasas de evaporación durante el almacenamiento a largo plazo
  • Funcionalidad garantizada de -86 a 100 °C
  • Tapa mate de gran tamaño, superficie en el lateral para facilitar el etiquetado
  • Esterilizable en autoclave cuando está abierto (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Natural
Volumen (métrico) 1,5 mL
Cantidad Paquete de 1000
Material Polipropileno
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga