Learn More
Fisherbrand™ Paquete de PCR
Código de producto. 17852966 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
RCF máx.:
2,000 x g
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. RCF máx. Tamaño de la unidad
17852966 2,000 x g 1 set
1 options
Código de producto. 17852966
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    420.00€
    316.39€ / 1 sets
    Ahorro 103.61€
    24% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Experimente el muestreo, la preparación y el almacenamiento de PCR sin problemas con este paquete de PCR especialmente seleccionado.
  • Diseñado para satisfacer las diversas necesidades de los biólogos moleculares y los investigadores para abordar sin esfuerzo sus flujos de trabajo de PCR.
  • Minicentrífuga Fisherbrand: Esta centrífuga compacta ofrece funciones fáciles de usar, como rotores SnapSpin sin herramientas, opciones de centrifugado rápido, una función de frenado para paradas rápidas y una base de goma con peso para mayor estabilidad y reducción del ruido.
  • Miniagitador vorticial FisherBrand: Agitador vorticial de tamaño reducido que ofrece la máxima agitación vorticial para una variedad de tamaños de tubos. Una simple operación de inicio táctil permite la mezcla inmediata de muestras con una mano y la parada automática cuando se levanta el tubo.
  • Refrigerador para PCR de Fisherbrand: Sistema de refrigeración sin hielo para la preparación y el almacenamiento de PCR. Enfría eficientemente tubos, tiras y placas de PCR estándar del sector. Mantiene toda la placa de 96 pocillos a una temperatura de 0 °C durante más de una hora y mantiene las muestras por debajo de 5 °C durante un máximo de tres horas. El cambio de color vibrante indica al usuario cuando las temperaturas superan los 6 °C.
  • Fisherbrand 96 Place Storage Rack Low Temp: Estas gradillas para PCR a baja temperatura tienen una tapa deslizante giratoria que también sirve como soporte, lo que proporciona comodidad y estabilidad. La tapa translúcida está especialmente diseñada para un enfriamiento rápido y una identificación rápida de las muestras. Con agarres ergonómicos para los dedos y una base robusta de ABS, estas gradillas garantizan un manejo seguro y la seguridad de las muestras. Disponible en varios colores para codificación de laboratorio.
  • Alfombrilla Fisherbrand de silicona para laboratorio: Este tapete de laboratorio de silicona de grado alimentario de la FDA es adecuado para diversos entornos de laboratorio, incluidas cámaras frigoríficas, salas blancas y salas estériles, donde la alta esterilidad es esencial. Protege eficazmente las encimeras de temperaturas de hasta 200 °C (392 °F) y demuestra resistencia química general a productos químicos oxidantes moderados.
Especificaciones
Capacidad 6 x 1,5/2 mL o 16 x 0,2 mL (tira simple o 2 x 8)
Vel. máx 6,000 rpm
RCF máx. 2,000 x g
Refrigerado No
Línea de productos Fisherbrand
Tensión 100/240 V