Descripción
Capacidad para cuatro tiras de PCR (ocho puestos) o 32 tubos para PCR individuales con el rotor Thermo Scientific™ PCR 4 x 8 con tapa de rosca.
- Capacidad: 64 × 0,2 ml
- Máx. velocidad/RCF: 14.800 rpm/17.100 x g
Información sobre pedidos:
Las tapas de repuesto se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75003489) y los componentes para completar el conjunto. En el caso de las tapas de repuesto, solicite 75003406. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Series de microcentrífugas Thermo Scientific MicroCL 21/21R.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Rotor con tapa enroscable PCR 8 x 8 |
| Material | Polímero diseñado |
| Tipo | Rotor |
| Capacidad | 64 x 0,2 mL |
| RCF máx. | 17.100 x g |
| Vel. máx | 14.800 rpm |
| Radio (métrico) | 7,0 cm |
| Radio mín. (métrico) | 4,4 cm |
| Diámetro máx. del tubo | 6 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Centrífugas Sorvall Legend Micro 17/17R/21/21R, Pico and Fresco 17/21, MicroCL 17/17R/21/21R |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.