Learn More
BRAND™ Tapas de PCR de 8 tiras, BIO-CERT™ CALIDAD DE PCR
Código de producto. 10633493 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Rosa
Transparente
Verde
Para utilizar con (equipo):
Microplacas
Placas de qPCR
Termociclador
Tamaño de la unidad:
125 PCS
paquete de 125
paquete de 300
Formato:
Abovedado
Plano
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Para utilizar con (equipo) unitSize Formato
10633493 Amarillo Microplacas paquete de 125 -
10608131 Transparente Termociclador 125 PCS -
10122662 Rosa Microplacas paquete de 125 -
10539482 Verde Microplacas paquete de 125 -
10385962 Azul Microplacas paquete de 125 -
10271783 Transparente Microplacas 125 PCS Plano
15644007 Transparente Placas de qPCR paquete de 300 Plano
15664007 Transparente Placas de qPCR paquete de 300 Abovedado
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10633493 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781342
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BRAND™ Las tiras de tapa para PCR garantizan cierres confiables para tiras y placas de PCR, protegiendo sus muestras contra la evaporación y la contaminación.
  • Calidad y pureza excepcionales: BIO-CERT™ La CALIDAD DE PCR garantiza que las tapas estén libres de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR.
  • Sellado seguro: diseñado para sellar de manera confiable tiras y placas de PCR con 24, 48 o 96 pocillos, protegiendo eficazmente sus muestras de la evaporación y la contaminación.
  • Compatibilidad perfecta: De forma óptima para adaptarse BRAND™ Tiras y placas de tubos PCR, que garantizan una fácil apertura y cierre. También son compatibles con la mayoría de los demás fabricantes, lo que ofrece flexibilidad para su flujo de trabajo.
  • Prevención de la contaminación: Equipado con pestañas laterales para un posicionamiento preciso y un pequeño accesorio de apertura en cada tapa para evitar el contacto directo con el interior.
  • Transparencia preparada para qPCR: Las tapas planas altamente transparentes permiten una medición precisa de la fluorescencia, lo que las hace ideales para aplicaciones de qPCR.
  • Sellado mejorado con tapas abovedadas: Las tapas abovedadas proporcionan un efecto de sellado más fuerte cuando se utilizan con termocicladores que carecen de sensores de presión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Amarillo
Para utilizar con (equipo) Microplacas
Forma Abovedado
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Sin ADNasa Sí
Sin ARNasa Sí
Tipo de tapón Tapón abovedado de 8 tiras
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Closure Included Sí
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Tira de tapones