Descripción
- Calidad y pureza excepcionales: BIO-CERT™ La CALIDAD DE PCR garantiza que las tapas estén libres de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR.
- Sellado seguro: diseñado para sellar de manera confiable tiras y placas de PCR con 24, 48 o 96 pocillos, protegiendo eficazmente sus muestras de la evaporación y la contaminación.
- Compatibilidad perfecta: De forma óptima para adaptarse BRAND™ Tiras y placas de tubos PCR, que garantizan una fácil apertura y cierre. También son compatibles con la mayoría de los demás fabricantes, lo que ofrece flexibilidad para su flujo de trabajo.
- Prevención de la contaminación: Equipado con pestañas laterales para un posicionamiento preciso y un pequeño accesorio de apertura en cada tapa para evitar el contacto directo con el interior.
- Transparencia preparada para qPCR: Las tapas planas altamente transparentes permiten una medición precisa de la fluorescencia, lo que las hace ideales para aplicaciones de qPCR.
- Sellado mejorado con tapas abovedadas: Las tapas abovedadas proporcionan un efecto de sellado más fuerte cuando se utilizan con termocicladores que carecen de sensores de presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador |
| Forma | Abovedado |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Sin ADNasa | Sí |
| Sin ARNasa | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón abovedado de 8 tiras |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |