Learn More
BRAND™ Tubos PCR de 12 tiras, BIO-CERT™ Calidad de PCR
Código de producto. 30243953 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 80
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243953 Transparente paquete de 80
10643303 Amarillo paquete de 125
10673113 Transparente paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30243953 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 781280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.39€
    155.55€ / paquete de 80
    Ahorro 15.84€
    9% Descuento
En stock
Fabricado con plásticos vírgenes de alta calidad para obtener resultados excelentes y reproducibles. Tapas abovedadas disponibles por separado.
BRAND™ Las tiras de tubos de PCR ofrecen un rendimiento excepcional y versátil para configuraciones de PCR o qPCR, aplicaciones de rendimiento medio y otros flujos de trabajo que requieren transferencia térmica precisa y alta limpieza. Fabricados con polipropileno virgen de alta calidad, estos tubos garantizan resultados confiables con características que mejoran la usabilidad y la integridad de la muestra. Entre otras características clave incluye:
  • BIO-CERT™ CALIDAD PCR: Certificado libre de ADN humano, ARNasa, ADNasa, pirógenos e inhibidores de PCR, lo que garantiza el más alto nivel de limpieza para aplicaciones de PCR sensibles.
  • Transferencia de calor superior: Los tubos de paredes extra delgadas optimizan la transferencia térmica durante la PCR, reduciendo los tiempos de ciclo y proporcionando un rendimiento constante en un amplio rango de temperatura.
  • Características fáciles de usar: Los pozos numerados proporcionan una identificación clara y fácil.
  • Gorras planas unidas individualmente: Cuentan con tres conectores para mayor rigidez, lo que los hace ideales para qPCR en tiempo real.
  • Tapas abovedadas unidas individualmente: Equipado con un solo conector, lo que permite una fácil separación y un uso cómodo.
  • Construcción de alta calidad: Fabricado con resinas vírgenes de alta calidad sin lubricantes ni aditivos químicos.
  • Esterilizable en autoclave: diseñado para soportar la esterilización en °autoclave a 121 C (2 bar) de conformidad con DIN EN 285.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
BreakApart No
Propiedad de unión Ninguno
Certificaciones/conformidad Certificación como material libre de ARNasa y ADNasa
Los recipientes Libre de ADN, ADNasa, ARNasa y pirógenos
Formato Placa de tiras
matriz, red, conjunto 1 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Transparente
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Tiras de 12 tubos
Para utilizar con (equipo) Bloques térmicos, termocicladores
Material Polipropileno
Volumen del pocillo (métrico) 0.2 mL
N.° de pocillos 12
Volumen de trabajo (métrico) 0.2 mL
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Volumen total del pocillo (métrico) 0,2 mL
Forma del pocillo Base cónica (pocillo V)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) PCR, qPCR, ciclado térmico
Incluye 80 tiras de 12 tubos
Cantidad 80 tiras
Sin ARNasa Sí