Descripción
- Calidad y pureza excepcionales: BIO-CERT™ PCR QUALITY garantiza que los tapones estén libres de ADN humano, RNasa, DNasa, pirógenos e inhibidores de la PCR.
- Sellado seguro: Diseñado para sellar de forma fiable tiras y placas de PCR con 24, 48 o 96 pocillos, protegiendo eficazmente sus muestras de la evaporación y la contaminación.
- Compatibilidad perfecta: Forma óptima para que coincida BRAND™ Tiras y placas de tubos de PCR, lo que garantiza una fácil apertura y cierre. También son compatibles con la mayoría de los demás fabricantes, lo que ofrece flexibilidad para su flujo de trabajo.
- Prevención de la contaminación: Equipado con lengüetas laterales para un posicionamiento preciso y un pequeño accesorio de apertura en cada tapa para evitar el contacto directo con el interior.
- Sellado mejorado con tapones abovedados: Los tapones abovedados proporcionan un efecto de sellado más fuerte cuando se utilizan con termocicladores que carecen de sensores de presión.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de PCR |
| Forma | Abovedado |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Sin ADNasa | Sí |
| Sin ARNasa | Sí |
| Tipo de tapón | Tira de tapones abovedados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |