Learn More
Grant Instruments™ PCMT PLUS: calefacción/refrigeración de termoagitadores para microtubos y placas de PCR
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17591136
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
17591136 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 17591136 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor PCMT PLUS EURO
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PCMT PLUS proporciona una mezcla intensiva y control de temperatura de muestras en microtubos o placas de PCR. Este modelo difiere de la PCMT y PHMT con características que incluyen refrigeración y la capacidad de controlar 7 unidades a un PC mediante Bluetooth™. El bloque se pide por separado
Las funciones de calentamiento y mezcla se pueden realizar de forma simultánea e independiente.
Hay cinco bloques de calefacción y refrigeración disponibles, incluido un bloque con una tapa de plástico para las placas de PCR. Todos los bloques son intercambiables entre sí y se pueden instalar fácilmente.
Las funciones de software incluyen el control de la velocidad de rotación, la temperatura, el tiempo, la alarma, la creación de perfiles de programas, Visualización de gráficos de temperatura frente a tiempo y velocidad frente a tiempo, exportación de datos a formatos Excel y CSV y mensajes de error/diagnóstico de fallos.
Aplicaciones
  • Análisis genéticos: en la extracción de ADN, ARN y en la preparación de muestras adicionales
  • Estudio bioquímico de procesos y reacciones enzimáticas
  • Extracción de metabolitos a partir de material celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2 mm
Intervalo de velocidad De 250 a 1400 rpm
Tensión 120/240 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 100 °C
Vataje 60 W
Amperaje 4,9 A
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Exactitud de temperatura más de 0,5 oC (a 37 oC)
Uniformidad de temperatura 0,1 °C
Anchura (métrico) 220 mm
Peso (métrico) 3,7 kg
Exactitud más 0,5 oC (a 37 oC)
Modelo PCMT PLUS
Intervalo del temporizador De 1 min a 96 h (Incremento de 1 min)
Garantía y oferta de servicio 2 años