Learn More
PCL 016, MedChemExpress
Código de producto. 16441248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16441248 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16441248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYI0660
MedChemExpress PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
PCL 016 is a topical antiviral agent, which inhibits adenovirus replication in rabbit.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCL 016
Forma física Solid
CAS 98-98-6
Color White to Off-White
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H5NO2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (812.28 mM) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (406.14 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=N1
Peso molecular (g/mol) 123.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11
Porcentaje de pureza 98.0%