Learn More
Tocris Bioscience™ PCI 34051
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002001 10 mg 10 miligramos
30002017 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002001 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4643/10
Potent and selective HDAC8 inhibitor
Potent and selective histone deacetylase 8 (HDAC8) inhibitor (IC50 = 10 nM). Displays >200 fold selectivity over HDAC isoforms 1, 2, 3, 6 and 10. Induces apoptosis in cell lines derived from T cell lymphomas or leukemias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 950762-95-5
Fórmula molecular C17H16N2O3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCI 34051
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.32
Peso molecular 296.326