Learn More
PCI-34051, MedChemExpress
Código de producto. 16496368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496368 10 mg 10 miligramos
16488957 5 mg 5 miligramos
16446676 100 mg 100 miligramos
16442487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15224
MedChemExpress PCI-34051 is a potent and selective HDAC8 inhibitor with IC50 of 10 nM, with >200-fold selectivity over the other HDAC isoforms.
PCI-34051 is a potent and selective HDAC8 inhibitor with IC50 of 10 nM, with >200-fold selectivity over the other HDAC isoforms.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCI-34051
CAS 950762-95-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H16N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30 mg/mL (101.24 mM)
SMILES COC(C=C1)=CC=C1CN2C3=CC(C(NO)=O)=CC=C3C=C2
Peso molecular (g/mol) 296.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.32
Porcentaje de pureza 97.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death