Learn More
MedChemExpress PCI-33380
Código de producto. 16499516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499516 50 mg 50 miligramos
16495687 5 mg 5 miligramos
16472948 10 mg 10 miligramos
16412556 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499516 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY100335
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress PCI-33380 is an irreversible and selective Bruton's Tyrosine Kinase (BTK) inhibitor (fluorescent probe).
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Tipo de producto Reference compound
Peso molecular 855.78 g/mol
Solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (58.43 mM)
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Room temperature
CAS 1022899-36-0