Learn More
PCI-27483, MedChemExpress
Código de producto. 16479587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479587 5 mg 5 miligramos
16427048 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16479587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16382
MedChemExpress PCI-27483 is a FVIIa/tissue factor inhibitor, with antitumour effects.
PCI-27483 is a FVIIa/tissue factor inhibitor, with antitumour effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCI-27483
CAS 871266-63-6
Color Green Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24N6O9S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (104.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C[C@@H](C(O)=O)NC(CC1=CC(C2=CC(S(=O)(N)=O)=CC=C2O)=C(O)C(C3=NC4=CC=C(C(N)=N)C=C4N3)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 596.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 596.57
Porcentaje de pureza 95.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease