Learn More
PCDHGA10, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16121979
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
16121979 50 μL 50 microlitros
1 options
Código de producto. 16121979 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00056106B01.50uL
Mouse Polyclonal Antibody
Sequence: MAAQRNRSKESKDCSGLVLLCLFFGIPWEAGARQISYSIPEELEKGSFVGNISKDLGLAPRELAERGVRIVSRGRTQLFSLNPRSGSLITAGRIDREELCAQSARCVVSFNILVEDRVKLFGIEIEVTDINDNAPKFQAENLDVKINENVAAGMRFPLPEAIDPDVGVNSLQSYQLSPNKHFSLRVQSRANGVKYPELVLEHSLDREEEAIHHLVLTASDGGDPLRSGTVLVSVTVFDANDNAPVFTLPEYRVSVPENLPVGTQLLTVTATDRDEGANGEVTYSFRKLPDTQLLKFQLNKYTGEIKISENLDYEETGFYEIEIQAEDGGAYLATAKVLITVEDVNDNSPELTITSLFSPVTEDSPLGTVVALLNVHDLDSEQNGQVTCSILAYLPFKLEKSIDSYYRLVIHRALDREQVSSYNITVTATDGGSPPLSTEAHFMLQVADINDNPPTFSQVSYFTYIPENNARGASIFSVTALDPDSKENAQIIYSLAEDTIQGVPLSSYISINSDTGVLYALRSFDYEQFHELQMQVTASDSGDPPLSSNVSLSLFVLDQNDNAPEILYPALPTDGSTGVELAPRSAEPGYLVTKVVAVDRDSGQNAWLSYRLLKASEPGLFAVGEHTGEVRTARALLDRDALKQSLVVAVQDHGQPPLSATVTLTVAVADSIPQVLADLGSFESPANSETSDLTLYLVVAVAAVSCVFLAFVIVLLAHRLRRWHKSRLLQASGGGLTGVSGSHFVGVDGVRAFLQTYSHEVSLTADSRKSHLIFPQPNYADTLISQESCEKNDPLSLLDDSKFPIEDTPLVPVSFIFIFTFVKKKKIGFYFEVCGMMVESVNAKTLMSRI
Especificaciones
Antígeno PCDHGA10
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Formulación No additive
génica protocadherin gamma subfamily A, 10
N.º de referencia del gen NM_032090.1
Alias de gen PCDH-GAMMA-A10
Símbolos de los genes PCDHGA10
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno PCDHGA10 (NP_114479.1, 1 a.a. ∼ 850 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56106
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.