Learn More
PCC0208009, MedChemExpress
Código de producto. 16490036
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490036 2 mg 2 miligramos
16435897 5 mg 5 miligramos
16419716 50 mg 50 miligramos
16403168 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16490036 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100771
MedChemExpress PCC0208009 is a potent IDO inhibitor with an IC50 value of 4.52 nM in HeLa cell. PCC0208009 alleviates neuropathic pain and comorbidities by regulating synaptic plasticity of anterior cingulate cortex (ACC) and amygdala .
PCC0208009 is a potent IDO inhibitor with an IC50 value of 4.52 nM in HeLa cell. PCC0208009 alleviates neuropathic pain and comorbidities by regulating synaptic plasticity of anterior cingulate cortex (ACC) and amygdala .
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCC0208009
Forma física Solid
CAS 1668565-74-9
Color Blanco
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H35N7O
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (200.95 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C)CN(CC(C)C)C1=CC=C(C2=CC=CC=C2C3=NN=NN3)C=C1NC(NC4=CC=C(C)C=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 497.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 497.63
Porcentaje de pureza 98.16%