Learn More
PCB n.° 52 13C12 40 μg/mL en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl 13C12 |
| CAS | 208263-80-3 |
| Disolvente o matriz | Isooctane |
| Fórmula molecular | 13C12 H6 Cl4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, 2,2',5,5'-tetrachloro- (9CI), 13C12-2,2',5,5'-TeCB, 13C12-2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl, 13C12-PCB 52, PCB 52-13C12, 2,2',5,5'-Tetrachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',5,5'-TCB 13C12, 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl 13C12, 2,5,2',5'-Tetrachlorobiphenyl 13C12, CB 52 13C12, K 52 13C12, PCB 52 13C12, 2,2',5,5'-TetraCB-13C12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| SMILES | Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]([13cH]1)[13c]2[13cH][13c](Cl)[13cH][13cH][13c]2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,4-dicloro-2-(2,5-dicloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 303.9 |
| Mostrar más |