Learn More
PCB n.° 28 13C12 40 μg/mL en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,4,4'-Trichlorobiphenyl 13C12 |
| CAS | 208263-76-7 |
| Disolvente o matriz | Isooctane |
| Fórmula molecular | 13C12 H7 Cl3 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, 2,4,4'-trichloro- (9CI), 13C12-2,4,4'-TrCB, 13C12-2,4,4'-Trichlorobiphenyl, 13C12-PCB 28, PCB 28-13C12, 2,4,4'-Trichloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,4,4'-PCB 13C12, 2,4,4'-Trichlorobiphenyl 13C12, 2',4,4'-Trichlorobiphenyl 13C12, 4,2',4'-Trichloro-1,1'-biphenyl 13C12, 4,2',4'-Trichlorobiphenyl 13C12, CB 28 13C12, K 28 13C12, PCB 28 13C12, 2,4,4'-TriCB-13C12 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H7Cl3/c13-9-3-1-8(2-4-9)11-6-5-10(14)7-12(11)15/h1-7H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1 |
| SMILES | Cl[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)[13c]2[13cH][13cH][13c](Cl)[13cH][13c]2Cl |
| Nombre IUPAC | 1,3-dicloro-6-(4-cloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno |
| Peso molecular (g/mol) | 269.45 |
| Show More |