Learn More
PCB n.° 209 100 μg/mL en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 mL |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Hexano |