Learn More
PCB n.° 180 100 μg/mL en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311152
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mL
Unit Size:
2 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30311152 2 mL 2 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30311152 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09011165IO
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Cantidad 2 mL
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Disolvente o matriz Isooctano