Learn More
Mezcla de congéneres de PCB, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16389797 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16389797 1 mL 1 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16389797 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 525PCBH
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
2,2',3,3',4,4',6-heptaclorobifenilo52663-71-5500 μg/ml
2,2',3,3',4,5',6,6'-Octaclorobifenilo40186-71-8500 μg/ml
2,2',3',4,6-Pentaclorobifenilo60233-25-2500 μg/ml
2,2',4,4',5,6'-Hexaclorobifenilo60145-22-4500 μg/ml
2,2',4,4'-Tetraclorobifenilo2437-79-8500 μg/ml
2,3-Diclorobifenilo16605-91-7500 μg/ml
2,4,5-Triclorobifenilo15862-07-4500 μg/ml
2-clorobifenilo2051-60-7500 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PCB Congener Mix
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 15862-07-4, 16605-91-7, 40186-71-8, 60233-25-2, 52663-71-5, 2437-79-8
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.05
Nombres de analitos o componentes 2,2',3
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Solvent or Matrix Acetone
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 500 μg/ml
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • PCB Congener Mix
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetone
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio