Learn More
PCB 101-13C12, TRC
Código de producto. 17985015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17985015 0.5 mg 0.50 miligramo
17922695 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17985015 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2166280.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104130-39-4
Fórmula molecular 13C12 H5 Cl5
Peso molecular (g/mol) 338.34
Sinónimo 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, 2,2',4,5,5'-pentachloro- (9CI), 13C12-2,2',4,5,5'-PeCB, 13C12-2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl, 13C12-PCB 101, PCB 101-13C12, 2,2',4,5,5'-Pentachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',4,5,5'-PCB 13C12, 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,2',4',5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,4,5,2',5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,5,2',4',5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, PCB 101 13C12, K 101 13C12, PCB 101 13C12, 2,2',4,5,5'-PentaCB-13C12, PCB No. 101 13C12, 1,1'-Biphenyl-1,1',2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-13C12, 2,2',4,5,5'-pentachloro- (9CI), 13C12-2,2',4,5,5'-PeCB, 13C12-2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl, 13C12-PCB 101, PCB 101-13C12, 2,2',4,5,5'-Pentachloro-1,1'-biphenyl 13C12, 2,2',4,5,5'-PCB 13C12, 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,2',4',5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,4,5,2',5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, 2,5,2',4',5'-Pentachlorobiphenyl 13C12, CB 101 13C12, K 101 13C12, PCB 101 13C12, 2,2',4,5,5'-PentaCB-13C12
Nombre IUPAC 1,2,4-tricloro-5-(2,5-dicloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-triene
SMILES Cl[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c]([13cH]1)[13c]2[13cH][13c](Cl)[13c](Cl)[13cH][13c]2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl 13C12
Cantidad 0.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H5Cl5/c13-6-1-2-9(14)7(3-6)8-4-11(16)12(17)5-10(8)15/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.9236