Learn More
Thermo Scientific™ PC200 Immersion Circulators
Código de producto. 12612835 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Modelo:
PC200 con puente
Tensión:
200/230 V
Frecuencia:
50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12612835
Marca: Thermo Scientific™ 1570025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
These circulators are ideal for applications that require sophisticated control, multiple ramp programming and extreme temperature performance ranging from -50° to +200°C.
Thermo Scientific™ PC200 Immersion Circulators are ideal for applications that require sophisticated control, multiple ramp programming and extreme temperature performance ranging from 13° to 300°C. Features include an enhanced digital display and easy–to–use touchpad settings, allowing you to easily tune the temperature to meet your specific application requirements.
  • Temperatura máx.: de 300 °C
  • Estabilidad de la temperatura: 0,015
  • Bomba aspirante-impelente con presión de 560 mbar y caudal de 24 l/min
  • Capacidad de calentamiento: 1,2 kW
  • Control de temperatura externo a través de conexión para sensor PT100
  • Alarmas por umbrales de aplicación para proteger su experimento
  • Límites superior e inferior de temperatura
  • Siete idiomas (inglés, alemán, francés, español, italiano, chino y japonés)
  • Diez programas de rampa con función de modificación durante el funcionamiento o la pausa
  • Puerto USB para control remoto
  • Reloj de tiempo real
    • Conexiones de puertos multifunción
    • Bomba de refuerzo (1 bar adicional)
    • Calentador de refuerzo (2 kW adicionales)
    • Dispositivo de autollenado
    • Caja de válvulas magnéticas/de solenoide (p. ej., para controlar la refrigeración de agua del grifo)
Información para pedidos:
Incluye mangueras dentadas de 8 mm y 12 mm con puente (solo –0022 y –0025), tapón de bomba para circulación externa y cable de alimentación de 1,83 m (6 pies).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción PC200 con puente; de 200 a 230 V, de 50 a 60 Hz
Certificaciones/conformidad Marca CE, lista UL, CSA, RoHS
Comunicaciones USB
Caudal 24 l/min
Tipo de bomba Bomba impelente, bomba de succión
Intervalo de temperatura De 13 °C a 300 °C
Capacidad calorífica 2 kW/1,2 kW
Presión máxima 500 mbar/ 8,12 psi
Modelo PC200 con puente
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura 0,01 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 9,2 x 7,4 x 16,6 pulg (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Longitud (imperial) 9,2 in
Longitud (métrico) 23,3 cm
Anchura (imperial) 7,4 in
Anchura (métrico) 18,9 cm
Altura (imperial) 16,6 in
Altura (métrico) 42,1 cm
Requisitos eléctricos 200/230 V/50/60 Hz
Tensión 200/230 V
Frecuencia 50/60 Hz