Learn More
Kartell™ Caja de seguridad de PC
Código de producto. 10561773
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
330 x 175 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
10561773 330 x 175 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10561773 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0056900
 Artículo restringido
En stock
Fabricada en policarbonato para mayor solidez, resistencia química y estabilidad térmica La caja de seguridad de PC Kartell™ se ha diseñado para proporcionar un alto grado de seguridad durante el transporte de fármacos antiblásticos desde el centro
  • Totalmente esterilizable en autoclave
  • Transporte tubos, recipientes, viales, bolsas de plástico y jeringas listas para su uso.
  • La cubierta hermética tiene un sello de seguridad de silicona hermético para garantizar la contención de líquidos o fármacos antitumorales y proteger contra fugas y/o derrames accidentales de frascos o filtración de bolsas de plástico.
  • Las 4 cerraduras de seguridad evitan la apertura accidental si la caja se cae
  • Transparente para permitir la inspección de todo el contenido antes de abrirla
  • Los bordes biselados y la base especialmente diseñada garantizan una limpieza segura, sencilla y eficaz.
  • Símbolo de peligro biológico indeleble moldeado en el exterior de la cubierta
  • Mango de acero inoxidable AISI 304 para facilitar el transporte
Especificaciones
Color Transparente
Material Policarbonato
Certificaciones/conformidad CE-IVD
Tipo de tapón Tapa
Dimensiones (L x An) 330 x 175 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 330 x 175 x 180 mm
Altura (métrico) 180 mm
Longitud (métrico) 330 mm
Anchura (métrico) 175 mm