Descripción
- Tubo de PC Oak Ridge, 75 ml x 6, 39 x 107 mm, para rotor Ultraspeed T-647.5
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Policarbonato |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor |
| Desechables | Reutilizable |
| Capacidad | 6 x 75 mL |
| Descripción | Tubo de PC Oak Ridge para rotor Ultraspeed T-647.5. |
| Tamaño del tubo | 39 x 107 mm |
| Tipo de producto | Tubo Oak Ridge |