Learn More
Thermo Scientific Frasco de policarbonato (PC) de 100 mL
Código de producto. 10304880 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10304880 100 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10304880 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 76009095
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.40€
    27.50€ / paquete de 1
    Ahorro 1.90€
    6% Descuento
En stock
Frasco de base redonda, graduado, de PC, para rotor oscilante (75003047).
  • Frasco de base redonda, graduado, de PC, para rotor oscilante (75003047)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 mL
Color Transparente
Material Policarbonato
Esterilidad No estéril
Closure Included No
Graduated Sí
Para utilizar con (equipo) Rotor oscilante (75003047)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Forma Forma redonda
Desechables Reutilizable
Tipo de producto Frasco para centrífuga